Lawesson-Reagenz 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
210890250
210891000
210895000
ACRO210890250EA
53
CHF
ACRO210890250
ACRO210891000
ACRO210895000
Lawesson-Reagenz 99%
Lawesson's reagent
CAS No.: 19172-47-5
Formel:
C₁₄H₁₄O₂P₂S₄ Melting Pt: 228…231 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005171 CAS-Nummer: 19172-47-5 UN: 3134 ADR: 4.3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 220 to 226 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |