Procainamide hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO207300250EA
93.2
CHF
ACRO207300250
ACRO207301000
Procainamide hydrochloride 99%
Procainamide hydrochloride
Formel:
C₁₃H₂₂ClN₃O Melting Pt: 166…170 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012998 CAS-Nummer: 614-39-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 166 to 170 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |