Nickel-Aluminium-Legierung nach Raney (Al-Ni) 50/50, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Aluminum-nickel alloy
206231000
206235000
206230025
206231000.EA
59.7
CHF
206231000.
206235000.
206230025.
Nickel-Aluminium-Legierung nach Raney (Al-Ni) 50/50, Pulver
Nickel-Aluminium-Legierung nach Raney
CAS No.: 12635-29-9
Formel:
Ni:Al;₅₀:₅₀% Melting Pt: 1350 °C Dichte: 3.46 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00167392 CAS-Nummer: 12635-29-9 UN: 3208 ADR: 4.3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey to grey-black Powder |
Aluminium (Al) | 47.0 to 52.0 % |
Nickel (Ni) | 48.0 to 53.0 % |