Vinblastine sulphate 96,0-102,0%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
203450050
203450250
ACRO203450050EA
105
CHF
ACRO203450050
ACRO203450250
Vinblastine sulphate 96,0-102,0%
Vinblastine sulphate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formel:
C₄₆H₆₀N₄O₁₃S Melting Pt: 267 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00082457 CAS-Nummer: 143-67-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤15 % |
HPLC | 96.0 to 102.0 % |