Amberlyst® 15, dry resin_ion-exchange
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Amberlyst× 15
202140250 202145000 202140025
ACRO202140250EA 33.3 CHF
ACRO202140250 ACRO202145000 ACRO202140025
Amberlyst® 15, dry resin_ion-exchange
Amberlyst® 15
Appearance: Beads
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145841
CAS-Nummer: 9037-24-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beads
Water ≤1.5 %
Particle size ≤1.0 % (< 0.300 mm)
Total weight capacity ≥4.70 eq/kg (H)