Pararosaniline Base
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Tris(4-aminophenyl)methanol, Paramagenta, p-Rosaniline, Parafuchsin, Pararosaniline base
201550100 201550500
ACRO201550100EA 66.3 CHF
ACRO201550100 ACRO201550500
Pararosaniline Base
Pararosaniline
CAS No.: 467-62-9
Formel: C₁₉H₁₉N₃O
MW: 305,38 g/mol
Melting Pt: 205 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036222
CAS-Nummer: 467-62-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies