Palladium hydroxide (20% Pd) auf Kohlenstoff (Pearlman's catalyst) mit 60 % Wasser benetzt, Pulver, nicht reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
199620100 199620500
ACRO199620100EA 764 CHF
ACRO199620100 ACRO199620500
Palladium hydroxide (20% Pd) auf Kohlenstoff (Pearlman's catalyst) mit 60 % Wasser benetzt, Pulver, nicht reduziert
Palladium hydroxide
CAS No.: 12135-22-7
Appearance: Black Powder
Formel: H₂O₂Pd
MW: 140.435 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064599
CAS-Nummer: 12135-22-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Water 45.0 to 55.0 %
Palladium (Pd) 18.0 to 22.0 % On dry basis