Polyphosphorsäure (≥84% P₂O₅), rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
196950010 196950025
196950010.EA 102 CHF
196950010. 196950025.
Polyphosphorsäure (≥84% P₂O₅), rein
Polyphosphoric acid
Formel: H(PO₃H)nOH
Siedepunkt: 550 °C (760 mmHg)
Dichte: 2.05 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084480
CAS-Nummer: 8017-16-1
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid (May darken on storage)
Color scale ≤50 APHA
Titration with NaOH ≥82 % (as P2O5)