Rhodium 5% auf Aktivkohle, trocken, Pulver, nicht reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO195440250EA 3190 CHF
ACRO195440250 ACRO195440050 ACRO195440010
Rhodium 5% auf Aktivkohle, trocken, Pulver, nicht reduziert
Rhodium
Formel: Rh
MW: 102,9 g/mol
Siedepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1960 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey-black to black Powder
Assay 4.5 to 5.5 % (Rh)
Particle Size/Sieve analysis < 8 um: 21%
Particle Size/Sieve analysis < 16 um: 39%
Particle Size/Sieve analysis < 32 um: 61%
Particle Size/Sieve analysis < 64 um: 90%
Particle Size/Sieve analysis <128 um: 99%
Additional info D50: 23 um