Palladium 0,5%, auf 1/8-inch Aluminiumoxid-Pellets for use as a catalyst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
195080500 195082500 195080010
ACRO195080500EA 161 CHF
ACRO195080500 ACRO195082500 ACRO195080010
Palladium 0,5%, auf 1/8-inch Aluminiumoxid-Pellets for use as a catalyst
Palladium
Formel: Pd
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1555 °C
Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Pellets
Assay 0.5 % (Pd)
Loss on drying 1 % (typically)
Additional info loss on abrasion: 3.5%