Natriumborhydrid 0.5 M in Diglyme, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: NatriumtetrahydroboratNatriumboranatNatriumtetrahydridoborat
191131000.EA 88.7 CHF
191131000.
Natriumborhydrid 0.5 M in Diglyme, AcroSeal®
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
MW: 37,83 g/mol
Dichte: 0,945 g/cm³
Flash-Pt: 69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M
Solution contains 18.915 g NaBH4/l C6H14O3