Nitrazine yellow Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium 3-((2,4-dinitrophenyl)diazenyl)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
190570050 190570250
ACRO190570050EA 123 CHF
ACRO190570050 ACRO190570250
Nitrazine yellow Indikator-Qualität
Nitrazine yellow
CAS No.: 5423-07-4
Formel: C₁₆H₈N₄Na₂O₁₁S₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003938
CAS-Nummer: 5423-07-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥85 %
Visual transition interval from pH 6.0(bright yellow) to pH 7.2(bright blue)