Ponceau Xylidin, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Acid Red 26, Xylidine Ponceau 2R, Xylidine ponceau, Ponceau 2R, CI 16150
190260250
190261000
ACRO190260250EA
94.6
CHF
ACRO190260250
ACRO190261000
Ponceau Xylidin, rein
Ponceau Xylidin
CAS No.: 3761-53-3
Formel:
C₁₈H₁₆N₂O₇S₂ MW: 480,42 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003897 CAS-Nummer: 3761-53-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red to bordeaux Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |