4-O-Methyldopamine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
187740500
187745000
ACRO187740500EA
92.3
CHF
ACRO187740500
ACRO187745000
4-O-Methyldopamine hydrochloride 98%
4-O-Methyldopamine hydrochloride
CAS No.: 645-33-0
Formel:
C₉H₁₄ClNO₂ Melting Pt: 207…211 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012896 CAS-Nummer: 645-33-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to Light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 207 to 211 °C |
HPLC | ≥97.5 % |