3-Phenoxypropan-1-ol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
186980050 186980250
ACRO186980050EA 51.6 CHF
ACRO186980050 ACRO186980250
3-Phenoxypropan-1-ol 97%
3-Phenoxypropan-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 83…85 °C
Dichte: 1,04 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039549
CAS-Nummer: 6180-61-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %