Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 240,000 25% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
185010050 185012500 185015000
ACRO185010050EA 31.7 CHF
ACRO185010050 ACRO185012500 ACRO185015000
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 240,000 25% (w/w) in Wasser
Poly(acrylic acid)
Appearance: Clear liquid
Formel: C₃H₄O₂
MW: 72.063 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.09 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084394
CAS-Nummer: 9003-01-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 23 to 27 % Solids
Molecular weight 240000 (approx)
HPLC ≥97.5 %