Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid), M.W. ∼ 800,000 10% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
184960250 184961000 184965000
ACRO184960250EA 61 CHF
ACRO184960250 ACRO184961000 ACRO184965000
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid), M.W. ∼ 800,000 10% (w/w) in wässriger Lösung
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid)
CAS No.: 27119-07-9
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084369
CAS-Nummer: 27119-07-9
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 8.0 to 12.0 % Solids
Solubility (0.1% in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥96.0 %