Poly(caprolactone)diol, M.W. ∼ 2000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
183212500 183215000 183210025
ACRO183212500EA 193 CHF
ACRO183212500 ACRO183215000 ACRO183210025
Poly(caprolactone)diol, M.W. ∼ 2000
Poly(caprolactone)diol
CAS No.: 36890-68-3
Dichte: 1.07 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23713083
CAS-Nummer: 36890-68-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Molecular number 1500 to 2500