Polyethylenimin, M.W. ∼ 60,000 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
178571000 178572500 178570010
ACRO178571000EA 79.4 CHF
ACRO178571000 ACRO178572500 ACRO178570010
Polyethylenimin, M.W. ∼ 60,000 50% (w/w) in wässriger Lösung
Polyethylenimin
CAS No.: 9002-98-6
Formel: (CH2CH2NH)n
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.07 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084427
CAS-Nummer: 9002-98-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
GC ≥98.5 %