4-Formylcinnamic acid überwiegend trans 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Formylcinnamic acid, predominantly trans, 3-(4-Formylphenyl)acrylic acid
176590010 176590050 176590250
ACRO176590010EA 40.5 CHF
ACRO176590010 ACRO176590050 ACRO176590250
4-Formylcinnamic acid überwiegend trans 98%
4-Formylcinnamic acid
CAS No.: 23359-08-2
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176,171 g/mol
Melting Pt: 250…255 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006955
CAS-Nummer: 23359-08-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 250 to 255 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %