Schwefelsäure-[D₂] 98% w/w NMR (D₂O 99.5+ atom%D)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Sulphuric acid-[²H₂]
175480500 175481000 175480050
ACRO175480500EA 170 CHF
ACRO175480500 ACRO175481000 ACRO175480050
Schwefelsäure-[D₂] 98% w/w NMR (D₂O 99.5+ atom%D)
Schwefelsäure-[D₂]
Formel: D₂SO₄
MW: 100.09 g/mol
Dichte: 1.87 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003542
CAS-Nummer: 13813-19-9
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.50 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
GC ≥94.0 %