7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
169360050 169360100 169360010
ACRO169360050EA 132 CHF
ACRO169360050 ACRO169360100 ACRO169360010
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
CAS No.: 1518-16-7
Formel: C₁₂H₄N₄
MW: 204,19 g/mol
Melting Pt: 287…289 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011664
CAS-Nummer: 1518-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %