N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Piperidone-N-carboxylic acid ethyl ester, N-Ethoxycarbonyl-4-piperidone, Ethyl4-oxo-1-piperidinecarboxylate
167240100 167240500 167242500
ACRO167240100EA 31.5 CHF
ACRO167240100 ACRO167240500 ACRO167242500
N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
N-Carbethoxy-4-piperidone
CAS No.: 29976-53-2
Formel: C₈H₁₃NO₃
Siedepunkt: 95…98 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.135 g/cm³
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006188
CAS-Nummer: 29976-53-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Density (20°C) 1.13 to 1.14 kg/l
GC ≥98.50 %