Isopentylnitrit (Isomerengemisch) 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Isoamyl nitrite
165701000 165705000 165700025
ACRO165701000EA 71.8 CHF
ACRO165701000 ACRO165705000 ACRO165700025
Isopentylnitrit (Isomerengemisch) 97% stabilisiert
Isopentylnitrit (Isomerengemisch)
Formel: C₅H₁₁NO₂
Siedepunkt: 96…99 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.87 g/cm³
Flash-Pt: 10 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002057
CAS-Nummer: 110-46-3
UN: 1113
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % Sodium carbonate
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable