4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
165390025 165395000
ACRO165390025EA 481 CHF
ACRO165390025 ACRO165395000
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1mbar)
Melting Pt: –29 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005927
CAS-Nummer: 19438-60-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4764 to 1.4784 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA