2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylicacidchloride, 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
162130050 162130250 162131000
ACRO162130050EA 58.5 CHF
ACRO162130050 ACRO162130250 ACRO162131000
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
CAS No.: 3739-94-4
Formel: C₇H₃Cl₂NO₂
MW: 204,006 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 57…61 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006289
CAS-Nummer: 3739-94-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %