Acid red 27 85%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
153030250
153031000
153035000
ACRO153030250EA
68.1
CHF
ACRO153030250
ACRO153031000
ACRO153035000
Acid red 27 85%, rein
Acid red 27
CAS No.: 915-67-3
Formel:
C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃ Melting Pt: 218…220 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004076 CAS-Nummer: 915-67-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red-brown to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrophotometry | ≥80 % |
HPLC | ≥97.5 % |