Kresolrot Natriumsalz, wasserlöslich, rein Indikator
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO151390250EA 76.6 CHF
ACRO151390250 ACRO151390050
Kresolrot Natriumsalz, wasserlöslich, rein Indikator
Kresolrot Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404,42 g/mol
Melting Pt: 250 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001618
CAS-Nummer: 62625-29-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 7.0 (yellow) to pH 8.8 (purple)