trans-β-Methylstyrene 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
150150100 150150010 150150500
ACRO150150100EA 185 CHF
ACRO150150100 ACRO150150010 ACRO150150500
trans-β-Methylstyrene 97% stabilisiert
trans-beta-Methylstyrene
CAS No.: 873-66-5
Formel: C₉H₁₀
Siedepunkt: 175 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.911 g/cm³
Flash-Pt: 58 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009280
CAS-Nummer: 873-66-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.01 % BHT