(±)-2-Phenylpropanal 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: DL-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-Hydratropaldehyde
130860250 130861000 130865000
ACRO130860250EA 28.2 CHF
ACRO130860250 ACRO130861000 ACRO130865000
(±)-2-Phenylpropanal 98%
(±)-2-Phenylpropanal
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 202…205 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 1.011 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006973
CAS-Nummer: 93-53-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %