Methyl-2-hydroxyisobutyrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
126970050 126970500
ACRO126970050EA 42.5 CHF
ACRO126970050 ACRO126970500
Methyl-2-hydroxyisobutyrat 99%
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Siedepunkt: 137 °C
Dichte: 1.03 g/cm³
Flash-Pt: 41 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004457
CAS-Nummer: 2110-78-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %