3-(Methylamino)propannitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(N-Methylamino)propionitrile, N-(2-Cyanoethyl)methylamine, N-Methyl-β-alaninenitrile, 3-(Methylamino)propanenitrile
126220050 126220500
ACRO126220050EA 34.6 CHF
ACRO126220050 ACRO126220500
3-(Methylamino)propannitril 98%
3-(Methylamino)propionitrile
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₄H₈N₂
MW: 84.12 g/mol
Siedepunkt: 182…186 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.89 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001954
CAS-Nummer: 693-05-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 310 nm A: ≤0.046
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Alkalinity ≤0.003 meq/g