Salzsäure fuming 37% water, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
124620010 124620025 124620100 124620250 124620011 124620026
124620010.EA 42.1 CHF
124620010. 124620025. 124620100. 124620250. 124620011. 124620026.
Salzsäure fuming 37% water, pure
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 1.18 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 35.0 to 39.0 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Free chlorine ≤10 ppm (Cl)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm