3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
117880100
117880250
117881000
ACRO117880100EA
46.5
CHF
ACRO117880100
ACRO117880250
ACRO117881000
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on 99%
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on
CAS No.: 5323-87-5
Formel:
C₈H₁₂O₂ MW: 140.18 g/mol Siedepunkt: 76…78 °C (1 mmHg) Dichte: 1.04 g/cm³ Flash-Pt: 107 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00001580 CAS-Nummer: 5323-87-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5020 to 1.5060 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |