2-Chloroacrylonitrile 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
108560050 108560250
ACRO108560050EA 45.9 CHF
ACRO108560050 ACRO108560250
2-Chloroacrylonitrile 99% stabilisiert
2-Chloroacrylonitrile
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₃H₂ClN
Siedepunkt: 88…89 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –65 °C
Dichte: 1.096 g/cm³
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001858
CAS-Nummer: 920-37-6
UN: 3273
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm Hydroquinone