6-Chlor-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
103390050 103390250 103390010
ACRO103390050EA 123 CHF
ACRO103390050 ACRO103390250 ACRO103390010
6-Chlor-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinamin 97%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS No.: 1005-38-5
Formel: C₅H₆ClN₃S
MW: 175,6400 g/mol
Melting Pt: 130…134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006088
CAS-Nummer: 1005-38-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
GC ≥96.0 %