Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
424660025
424660100
ACRO424660025EA
105
CHF
ACRO424660025
ACRO424660100
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
CAS No.: 16732-57-3
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₄ MW: 234,211 g/mol Melting Pt: 220…225 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00216477 CAS-Nummer: 16732-57-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 220 to 225 °C |
Titration with TBAH | ≥94 % |