2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiyl-bis(2-methylpropanoat) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2,4-Trimethylpentane-1,3-diyl bis(2-methylpropanoate)
422000010 422000050
ACRO422000010EA 74.5 CHF
ACRO422000010 ACRO422000050
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiyl-bis(2-methylpropanoat) 98%
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₁₆H₃₀O₄
MW: 286,41 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.94 g/cm³
Flash-Pt: 128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059267
CAS-Nummer: 6846-50-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %