Nilrot 99%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
415711000
415710010
ACRO415711000EA
158
CHF
ACRO415711000
ACRO415710010
Nilrot 99%, pure
Nilrot
CAS No.: 7385-67-3
Formel:
C₂₀H₁₈N₂O₂ MW: 318.38 g/mol Melting Pt: 203…205 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011639 CAS-Nummer: 7385-67-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to dark red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
UV spectrophotometry | ≥98.5 % |