N-Isopropylacrylamid  99% stabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
412780250 412781000 412785000 412780025
ACRO412780250EA 107 CHF
ACRO412780250 ACRO412781000 ACRO412785000 ACRO412780025
N-Isopropylacrylamid  99% stabilisiert, rein
N-Isopropylacrylamid 
CAS No.: 2210-25-5
Formel: C₆H₁₁NO
Siedepunkt: 89…92 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 62…66 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041913
CAS-Nummer: 2210-25-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ