Glyoxylsäure 50% in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Oxoacetic acid
411060050 411065000 411060025
ACRO411060050EA 24.8 CHF
ACRO411060050 ACRO411065000 ACRO411060025
Glyoxylsäure 50% in Wasser
Glyoxylsäure
Formel: C₂H₂O₃
MW: 74,04 g/mol
Melting Pt: –93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006958
CAS-Nummer: 298-12-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.4130 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥50 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)