CAB-O-SIL® M-5
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
403731500
ACRO403731500EA
42.7
CHF
ACRO403731500
CAB-O-SIL® M-5
Siliciumdioxid
Formel:
SiO₂ Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1719 °C Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Density | ≤60 g/l tamped density |
Particle size | ≤0.02 % 325 Mesh residue |
Surface area | 175 to 225 m²/g (BET) |
pH | 3.8 to 4.3 (4 % slurry in water) |
Loss on heating | ≤1.5 % (105°C, 2 h) |