Acid orange 5 Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: OrangeIV, Aniline yellow, 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, CI 13080, Diphenylamine orange, Indicator, S. No.: 179, Orange IV, Tropaeolin OO
401261000 401260250 401260010
ACRO401261000EA 327 CHF
ACRO401261000 ACRO401260250 ACRO401260010
Acid orange 5 Indikator-Qualität
Acid orange 5
CAS No.: 554-73-4
Formel: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038130
CAS-Nummer: 554-73-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Ochre to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 1.4 (red) to pH 2.6 (yellow)
GC ≥97.5 %