3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane 41% in Aromaten-freiem Testbenzin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO349941000EA 49.3 CHF
ACRO349941000
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane 41% in Aromaten-freiem Testbenzin
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane
Formel: C₁₂H₂₄O₆
Melting Pt: < 10 °C
Dichte: 0,875 g/cm³
Flash-Pt: 74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02685709
CAS-Nummer: 24748-23-0
UN: 3105
ADR: 5.2,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 7.3 to 7.6 % (total active oxygen)
Color scale ≤50 APHA (at 40°C)