Flavin-Adenin-Dinukleotid Dinatriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
347212500
347210010
ACRO347212500EA
146
CHF
ACRO347212500
ACRO347210010
Flavin-Adenin-Dinukleotid Dinatriumsalz
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
CAS No.: 84366-81-4
Formel:
C₂₇H₃₃N₉O₁₅P₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00151217 CAS-Nummer: 84366-81-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % (K.F.) |
UV spectrophotometry | molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance |