tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
344461000 344465000
ACRO344461000EA 120 CHF
ACRO344461000 ACRO344465000
tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate 97%
tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate
Appearance: White to light yellow Low melting solid
Formel: C₁₄H₂₁NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798308
CAS-Nummer: 120686-17-1
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %