Aluminum phosphate, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium phosphate
344441000 344445000 344440025
ACRO344441000EA 51.2 CHF
ACRO344441000 ACRO344445000 ACRO344440025
Aluminum phosphate, rein
Aluminum phosphate
CAS No.: 7784-30-7
Formel: AlPO₄
MW: 121.951 g/mol
Melting Pt: >1500 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003430
CAS-Nummer: 7784-30-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration ≥80.0 % (AlPO4)