DL-2-Benzylserine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
339780010
339780100
ACRO339780010EA
68.6
CHF
ACRO339780010
ACRO339780100
DL-2-Benzylserine 97%
DL-2-Benzylserine
Appearance: Beige to light brown Crystalline powder or flakes
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ Melting Pt: 245…263 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01863305 CAS-Nummer: 4740-47-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to light brown Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |