Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
338700010 338700050
ACRO338700010EA 37 CHF
ACRO338700010 ACRO338700050
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formel: C₅H₁₂OSi
MW: 116,24 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.77 g/cm³
Flash-Pt: –10 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00054764
CAS-Nummer: 6213-94-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3885 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %