2-Chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
332060050 332060250 332061000
ACRO332060050EA 124 CHF
ACRO332060050 ACRO332060250 ACRO332061000
2-Chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid 95%
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane
CAS No.: 6609-64-9
Formel: C₂H₄ClO₃P
Siedepunkt: 98…99 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 11…14 °C
Dichte: 1,55 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00043138
CAS-Nummer: 6609-64-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)